Learn More
Bochem™ Elevadores de sección de acero inoxidable 18/10
Descripción
- Fabricada con acero inoxidable 18/10
- Tipo 1: hoja de cuchilla rígida, mango de madera
- Tipo 2: hoja de cuchilla flexible, mango de madera
- Tipo 3: hoja de cuchilla flexible, mango de acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de producto | Elevador de secciones |
| Longitud de la hoja (métrico) | 50 mm |
| Anchura (métrico) | 10 mm |
| Material de la hoja | Acero inoxidable (18/10) |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,4mm |
| Dimensiones (L x An) | 150 x 10 mm |
| Material del mango | Madera |
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Longitud (métrico) | 150 mm |