Learn More
Bochem™ Varilla de acero inoxidable 18/10
Descripción
- Estructura de acero inoxidable 18/10
- Con rosca M10
- Varilla para bases de soporte
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Longitud (métrico) | 500 mm |
| Diámetro de la varilla (métrico) | 12 mm |
| Incluye | Rosca M10 |
| Tipo de producto | Varilla de acero inoxidable |
| Tamaño de rosca | M10 |
| Descripción |
|
| Para utilizar con (equipo) | Para bases de soporte M10 |
| Cantidad | 1 unidad |