Learn More
Bochem™ Anillos de retorta de acero inoxidable 18/10
Código de producto. p-8003327
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
70 mm
160 mm
200 mm
220 mm
Diámetro exterior (métrico):
50 mm
70 mm
100 mm
120 mm
140 mm
Tipo de producto:
Anillo abierto
Anillo cerrado
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro exterior (métrico) Tipo de producto unitSize
10728741 70 mm 100 mm Anillo cerrado cada uno
10234511 220 mm 100 mm Anillo abierto cada uno
10242211 220 mm 140 mm Anillo cerrado cada uno
10528711 220 mm 120 mm Anillo cerrado cada uno
10578842 160 mm 50 mm Anillo cerrado cada uno
10602502 160 mm 50 mm Anillo abierto cada uno
10408442 200 mm 70 mm Anillo abierto cada uno
10190411 200 mm 70 mm Anillo cerrado cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10728741 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 5502M
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con acero inoxidable 18/10.
  • Fabricadas con acero inoxidable 18/10
  • Tres tipos: Anillo cerrado, anillo cerrado con nuez de sujeción y anillo abierto
Especificaciones
Material Acero inoxidable (18/10)
Longitud (métrico) 70 mm
Diámetro exterior (métrico) 100 mm
Tipo de producto Anillo cerrado
Cantidad 1 paq.