Learn More
Bochem™ Anillos de retorta de acero inoxidable 18/10
Descripción
- Fabricadas con acero inoxidable 18/10
- Tres tipos: Anillo cerrado, anillo cerrado con nuez de sujeción y anillo abierto
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Longitud (métrico) | 70 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 100 mm |
| Tipo de producto | Anillo cerrado |
| Cantidad | 1 paq. |