missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bochem™ Agitadores propulsores de acero inoxidable 18/10
Descripción
- Para la mezcla de medios con viscosidad baja y media
- Perfectos para homogeneizar y suspender
- Flujo axial
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 50 mm |
| Diámetro del eje (métrico) | 8 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Mezcla de medios |
| Longitud (métrico) | 400 mmH |
| Cantidad | 1 Paq. |
| Velocidad | De medio a alto |
| Grado de viscosidad | De bajo a medio |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?