Learn More
Bochem™ Agitador de hélice de acero inoxidable 18/10
Código de producto. 15256427
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
70 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
15256427 70 mm cada uno
10060781 100 mm cada uno
2 options
Código de producto. 15256427
Marca: Bochem™ 9012
Solo quedan null
Especificaciones
Descripción Agitador de hélice, 4 hojas fijas
Diámetro (métrico) 70 mm
Diámetro del eje (métrico) 8 mm
Para utilizar con (aplicación) Mezcla de medios con viscosidad baja y media
Longitud (métrico) 500 mm