Learn More
Bochem™ Agitador de hélice de acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Agitador de hélice, 4 hojas verticales |
| Diámetro (métrico) | 100 mm |
| Diámetro del eje (métrico) | 10 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Mezcla de medios con viscosidad baja y media |
| Longitud (métrico) | 500 mm |