Learn More
Bochem™ Cucharas de polipropileno de acero inoxidable 18/10
Descripción
- La cuchara está disponible en tres tipos diferentes
- Esterilizable en autoclave
- Fabricada con acero inoxidable 18/10
- Cuchara multiusos para una amplia gama de usos
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo de producto | Cuchara de polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Cuchara multiuso para una amplia gama de usos |
| Longitud de la hoja (métrico) | 35 mm |
| Anchura (métrico) | 20 mm |
| Material de la hoja | Acero inoxidable (18/10) |
| Diámetro exterior (métrico) | 8mm |
| Dimensiones (L x An) | 500 x 20 mm |
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Mostrar más |