Learn More
Bochem™ Cucharas de polipropileno de acero inoxidable 18/10
Código de producto. 10166950
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
210 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10166950 210 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10166950
Marca: Bochem™ 3402
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricada con acero inoxidable 18/10.
  • Sistemas de purificación
  • Acero inoxidable
Especificaciones
Forma Doblado
Tipo de producto Cuchara de polipropileno
Anchura (métrico) 13 mm
Anchura (métrico) de la hoja 13 mm
Material Acero inoxidable (18/10)
Longitud (métrico) 210 mm