Learn More
Bochem™ Acero inoxidable 18/10 Pharma Scoops
Código de producto. 12621895
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12621895 100 mL cada uno
1 options
Código de producto. 12621895 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 8835
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye asa colgante. Las cucharas de farmacia de acero inoxidable 18/10 Bochem están homologadas para la manipulación de alimentos.
  • Mango fijo sin costuras, procesamiento extremadamente alto
  • Con asa para colgar
  • Cualificado para comida
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 mL
Tipo de producto Cuchara Pharma
Para utilizar con (aplicación) Cualificado para comida
Anchura (métrico) 60 mm
Dimensiones (L x An) 215 x 60 mm
Incluye Con asa colgante
Material Acero inoxidable (18/10)
Tipo de mango Asa fija sin costuras
Longitud (métrico) 215 mm