Learn More
Bochem™ Cuchara Pharma de acero inoxidable 18/10
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2 L |
| Tipo de producto | Cuchara Pharma |
| Material | Acero inoxidable (18/10) |