Learn More
Bochem™ Agitadores de palas de acero inoxidable 18/10 con 3 orificios
Código de producto. 10060891
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
400 mm
500 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10060891 500 mm cada uno
10490153 400 mm cada uno
2 options
Código de producto. 10060891
Marca: Bochem™ 9405
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro (métrico) 70 mm
Diámetro del eje (métrico) 8 mm
Incluye 3 orificios
Longitud (métrico) 500 mm
Cantidad 1 unidad
Tipo Agitador de paletas