Learn More
Bochem™ Cucharas químicas de una cara de acero inoxidable 18/10
Descripción
- Cuchara para productos químicos con un lado
- Acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de producto | Cuchara química |
| Diámetro exterior (métrico) | 5mm |
| Material del mango | Acero inoxidable (18/10) |
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Longitud (métrico) | 150 mm |