Learn More
Bochem™ Espátulas de microcuchara de acero inoxidable 18/10
Código de producto. 10383501
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
200 mm
Longitud de la hoja (métrico):
5 mm (cuchara)/45 mm (hoja)
6 mm (cuchara)/45 mm (hoja)
7 mm (cuchara)/40 mm (hoja)
9 mm (cuchara)/40 mm (hoja)
9 mm (cuchara)/45 mm (hoja)
Anchura (métrico) de la hoja:
3 mm (cuchara)/5 mm (hoja)
4 mm (cuchara)/5 mm (hoja)
5 mm (cuchara)/5 mm (hoja)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
cada uno
Código de producto. 10383501
Marca: Bochem™ 3344
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricadas con acero inoxidable 18/10. Las espátulas de microcuchara de acero inoxidable 18/10 Bochem™ tienen una amplia variedad de funciones en el laboratorio.
  • Acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Cantidad 10 paq.
Forma Extremo de cuchara/extremo de hoja
Tipo de producto Espátula de micropala
Longitud de la hoja (métrico) 5 mm (cuchara)/45 mm (hoja)
Anchura (métrico) 5 mm
Anchura (métrico) de la hoja 3 mm (cuchara)/5 mm (hoja)
Dimensiones (L x An) 150 x 5 mm
Material Acero inoxidable (18/10)
Longitud (métrico) 150 mm