Learn More
Bochem™ Espátulas de microcuchara de acero inoxidable 18/10
Código de producto. p-8003323
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
130 mm
180 mm
185 mm
210 mm
Tipo de producto:
Espátula de cuchara
Espátula de micropala
Diámetro exterior (métrico):
2mm
2,5mm
3mm
4mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tipo de producto Diámetro exterior (métrico) unitSize
10420441 210 mm Espátula de micropala 2mm 1 PCS
10770812 130 mm Espátula de micropala 2mm 1 PCS
10094950 180 mm Espátula de micropala 2,5mm cada uno
11835071 185 mm Espátula de micropala 2mm 10 PCS
10721202 180 mm Espátula de cuchara 3mm 1 PCS
10557122 210 mm Espátula de cuchara 4mm 1 PCS
6 options
Código de producto. 10420441
Marca: Bochem™ 3212
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con acero inoxidable 18/10
  • Acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Cuchara
Tipo de producto Espátula de micropala
Para utilizar con (aplicación) Diseñadas para una amplia gama de usos
Material de la hoja Acero inoxidable (18/10)
Diámetro exterior (métrico) 2mm
Material Acero inoxidable (18/10)
Longitud (métrico) 210 mm