Learn More
Bochem™ Micropala de acero inoxidable 18/10
Añada micropalas de acero inoxidable Bochem™ 8/10 semirredondas a su arsenal de instrumentos de laboratorio.
Marca:  Bochem™ 3302
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10461191
  • 3.20€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Sistemas de purificación
  • Medio redondeada
  • También disponible en pala ancha
  • Acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
Semirredondo
45 mm
4 mm
2mm
Acero inoxidable (18/10)
Esterilizable en autoclave
Micropala
4 mm
Acero inoxidable (18/10)
150 x 4 mm
150 mm