Learn More
Bochem™ Micropala de acero inoxidable 18/10
Código de producto. 10350821
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
130 mm
150 mm
185 mm
Longitud de la hoja (métrico):
40 mm
45 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Longitud de la hoja (métrico) unitSize
10350821 130 mm 40 mm cada uno
10461191 150 mm 45 mm 1 PCS
10742352 185 mm 50 mm cada uno
3 options
Código de producto. 10350821
Marca: Bochem™ 3300
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Añada micropalas de acero inoxidable 8/10 Bochem™ semirredondas a su arsenal de instrumentos de laboratorio.
  • Sistemas de purificación
  • Medio redondeada
  • También disponible en pala ancha
  • Acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Semirredondo
Tipo de producto Micropala
Longitud de la hoja (métrico) 40 mm
Anchura (métrico) 4 mm
Anchura (métrico) de la hoja 4 mm
Material de la hoja Acero inoxidable (18/10)
Diámetro exterior (métrico) 2mm
Dimensiones (L x An) 130 x 4 mm
Material Acero inoxidable (18/10)
Longitud (métrico) 130 mm