Learn More
Bochem™ Cuchara de laboratorio de acero inoxidable 18/10
Código de producto. p-8003319
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
200 mm
240 mm
280 mm
320 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10284551 240 mm cada uno
10418242 200 mm cada uno
10759431 280 mm cada uno
10594641 320 mm cada uno
10564261 150 mm cada uno
5 options
Código de producto. 10284551
Marca: Bochem™ 3392
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cucharas planas, ovaladas, fabricadas con acero inoxidable. Las cucharas de laboratorio de acero inoxidable 18/10 Bochem™ son resistentes a productos químicos, sólidas y pulidas para facilitar la limpieza.
  • Fabricación con acero inoxidable duradero tipo 18/10.
  • Superficie pulida para facilitar la limpieza.
  • Bol de laboratorio ovalado para recoger y entregar el material fácilmente.
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Cuchara de laboratorio
Para utilizar con (aplicación) Cuchara multiuso para una amplia gama de usos
Diámetro exterior (métrico) 10mm
Material Acero inoxidable (18/10)
Longitud (métrico) 240 mm