Learn More
Bochem™ Cuchara de laboratorio de acero inoxidable 18/10
Descripción
- Fabricación con acero inoxidable duradero tipo 18/10.
- Superficie pulida para facilitar la limpieza.
- Bol de laboratorio ovalado para recoger y entregar el material fácilmente.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo de producto | Cuchara de laboratorio |
| Para utilizar con (aplicación) | Cuchara multiuso para una amplia gama de usos |
| Diámetro exterior (métrico) | 10mm |
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Longitud (métrico) | 280 mm |