Learn More
Bochem™ Cuchara de laboratorio de acero inoxidable 18/10
Descripción
- Cuchara de laboratorio
- Fabricadas con acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de producto | Cuchara de laboratorio |
| Dimensiones (L x An) | 20 x 10 mm |
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Longitud (métrico) | 150 mm |