Learn More
Bochem™ Contenedor aislado de acero inoxidable 18/10
Spezifikation
Spezifikation
| Altura (métrico) | 230 mm |
| Diámetro (métrico) | 300 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Recipiente de transporte |
| Incluye | 3 abrazaderas de bloqueo, tapa y junta de silicona |
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Tipo | Contenedor aislado |
| Capacidad (métrico) | 15,5 L |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?