Learn More
Bochem™ Placa evaporadora de acero inoxidable 18/10 con reborde
Código de producto. p-8003315
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
45 mm
60 mm
95 mm
100 mm
Longitud (métrico):
310 mm
340 mm
375 mm
445 mm
500 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Longitud (métrico) unitSize
10346104 100 mm 500 mm cada uno
10745505 95 mm 445 mm cada uno
10098310 45 mm 310 mm cada uno
10162411 60 mm 340 mm cada uno
10739121 45 mm 375 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10346104 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 8399
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Evaporate materials in the laboratory wit the Bochem™ 18/10 Stainless Steel Evaporating Dish with Rim.
  • Acero inoxidable 18/10
  • Importante tamaño de borde
  • Forma rectangular
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Material Acero inoxidable
Forma Rectangulares
Tipo Placa de evaporación
Longitud (métrico) 500 mm
Altura (métrico) 100 mm