Learn More
Bochem™ Placa evaporadora de acero inoxidable 18/10 con reborde
Click to view available options
Altura (métrico):
45 mm
60 mm
95 mm
100 mm
Longitud (métrico):
310 mm
340 mm
375 mm
445 mm
500 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Acero inoxidable 18/10
- Importante tamaño de borde
- Forma rectangular
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Material | Acero inoxidable |
| Forma | Rectangulares |
| Tipo | Placa de evaporación |
| Longitud (métrico) | 375 mm |
| Altura (métrico) | 45 mm |