Learn More
Bochem™ Placa evaporadora de acero inoxidable 18/10 con reborde
Descripción
- Acero inoxidable 18/10
- Importante tamaño de borde
- Forma rectangular
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Material | Acero inoxidable |
| Forma | Rectangulares |
| Tipo | Placa de evaporación |
| Longitud (métrico) | 500 mm |
| Altura (métrico) | 100 mm |