Learn More
Bochem™ Cápsula de evaporación de acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Material | Acero inoxidable |
| Forma | Rectangulares |
| Tipo | Placa de evaporación |
| Longitud (métrico) | 220 mm |
| Altura (métrico) | 40 mm |
| Peso (métrico) | 260 g |