Learn More
Bochem™ Cápsula de evaporación de acero inoxidable 18/10
Código de producto. 10179590
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
20 mm
35 mm
40 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
10179590 20 mm cada uno
10160411 40 mm 1 PCS
10109550 35 mm cada uno
3 options
Código de producto. 10179590
Marca: Bochem™ 8570
Solo quedan null
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 50 mL
Material Acero inoxidable
Forma Redondo
Tipo Placa de evaporación
Altura (métrico) 20 mm
Diámetro (métrico) 60 mm