Learn More
Bochem™ Cápsula de evaporación de acero inoxidable 18/10
Código de producto. 10160411
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
20 mm
35 mm
40 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
10160411 40 mm 1 PCS
10109550 35 mm cada uno
10179590 20 mm cada uno
3 options
Código de producto. 10160411
Marca: Bochem™ 8454
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Material Acero inoxidable
Forma Rectangulares
Tipo Placa de evaporación
Longitud (métrico) 220 mm
Altura (métrico) 40 mm
Peso (métrico) 260 g