Learn More
Bochem™ Cápsula de evaporación de acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 125 mL |
| Material | Acero inoxidable |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Placa de evaporación |
| Altura (métrico) | 35 mm |
| Diámetro (métrico) | 75 mm |