Learn More
Agencinox™ Cápsula de evaporación de acero inoxidable 18/10
Código de producto. p-8008850
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11761923 50 ml cada uno
1 options
Código de producto. 11761923 Proveedor Agencinox™ N.º de proveedor 406
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Use these dishes for general evaporation applications. Agencinox™ 18/10 Stainless Steel Evaporating Dishes are available in a variety of sizes.
  • Platos de evaporación de forma baja
  • Fabricado con acero inoxidable
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Acero inoxidable
Forma Redondo
Tipo Placa de evaporación
Para utilizar con (aplicación) Aplicación de evaporación
Altura (métrico) 20 mm
Diámetro (métrico) 60 mm