Learn More
Agencinox™ Cápsula de evaporación de acero inoxidable 18/10
Descripción
- Platos de evaporación de forma baja
- Fabricado con acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Acero inoxidable |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Placa de evaporación |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicación de evaporación |
| Altura (métrico) | 20 mm |
| Diámetro (métrico) | 60 mm |