Learn More
Bochem™ Espátulas doble de acero inoxidable 18/10, rectas
Código de producto. p-8000563
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
130 mm
150 mm
185 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10018420 130 mm cada uno
10303761 150 mm cada uno
10484291 185 mm cada uno
10567741 210 mm cada uno
10232061 250 mm cada uno
10604681 300 mm 1 PCS
6 options
Código de producto. 10018420
Marca: Bochem™ 3100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricado con acero inoxidable 18/10. Las espátulas dobles de acero inoxidable 18/10 Bochem™ tienen numerosos usos en el laboratorio.
  • Espátula doble
  • Fabricado con acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Forma Recto
Recubrimiento Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tipo de producto Espátula de doble extremo
Longitud de la hoja (métrico) 40 mm
Anchura (métrico) 9mm
Anchura (métrico) de la hoja 9mm
Material Acero inoxidable (18/10)
Longitud (métrico) 130 mm