Learn More
Bochem™ Espátulas doble de acero inoxidable 18/10, rectas
Código de producto. 10604681
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
130 mm
150 mm
185 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10604681 300 mm 1 PCS
10018420 130 mm cada uno
10303761 150 mm cada uno
10484291 185 mm cada uno
10567741 210 mm cada uno
10232061 250 mm cada uno
6 options
Código de producto. 10604681
Marca: Bochem™ 3105
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con acero inoxidable 18/10. Las espátulas dobles de acero inoxidable 18/10 Bochem™ tienen numerosos usos en el laboratorio.
  • Doble extremo.
  • Extremo redondo y extremo plano.
  • Fabricación con acero inoxidable tipo 18/10.
Especificaciones
Tipo de producto Espátula de doble extremo
Longitud de la hoja (métrico) 75 mm
Material Acero inoxidable (18/10)
Longitud (métrico) 300 mm