Learn More
Bochem™ Espátulas doble de acero inoxidable 18/10, rectas
Código de producto. 10484291
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
130 mm
150 mm
185 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10484291 185 mm cada uno
10018420 130 mm cada uno
10303761 150 mm cada uno
10567741 210 mm cada uno
10232061 250 mm cada uno
10604681 300 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10484291 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 3102
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con acero inoxidable 18/10. Las espátulas dobles de acero inoxidable 18/10 Bochem™ tienen numerosos usos en el laboratorio.
  • Doble extremo.
  • Extremo redondo y extremo plano.
  • Fabricación con acero inoxidable tipo 18/10.
Especificaciones
Tipo de producto Espátula de doble extremo
Longitud de la hoja (métrico) 50 mm
Material Acero inoxidable (18/10)
Longitud (métrico) 185 mm