Learn More
Bochem™ Espátula doble de acero inoxidable 18/10, curva
Código de producto. 10568701
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
130 mm
150 mm
185 mm
210 mm
250 mm
Longitud de la hoja (métrico):
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Longitud de la hoja (métrico) unitSize
10568701 210 mm 60 mm cada uno
10130461 130 mm 40 mm cada uno
10652411 150 mm 45 mm cada uno
10180551 185 mm 50 mm cada uno
10314001 250 mm 70 mm cada uno
5 options
Código de producto. 10568701
Marca: Bochem™ 3103G
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricada con acero inoxidable, la espátula doble de acero inoxidable 18/10 Bochem™ curva es una pieza útil del equipo de laboratorio;
  • Espátula doble
  • Acero inoxidable 18/10
  • Esterilizable en autoclave
  • Doblado
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Doblado/Curvado
Tipo de producto Espátula de doble extremo
Longitud de la hoja (métrico) 60 mm
Anchura (métrico) 11 mm
Anchura (métrico) de la hoja 11 mm
Material de la hoja Acero inoxidable (18/10)
Diámetro exterior (métrico) 4mm
Dimensiones (L x An) 210 x 11 mm
Material Acero inoxidable (18/10)
Longitud (métrico) 210 mm