Learn More
Bochem™ Espátula doble de acero inoxidable 18/10, curva
Descripción
- Espátula doble
- Acero inoxidable 18/10
- Esterilizable en autoclave
- Doblado
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Forma | Doblado/Curvado |
| Tipo de producto | Espátula de doble extremo |
| Longitud de la hoja (métrico) | 50 mm |
| Anchura (métrico) | 9mm |
| Anchura (métrico) de la hoja | 9mm |
| Material de la hoja | Acero inoxidable (18/10) |
| Diámetro exterior (métrico) | 3,5mm |
| Dimensiones (L x An) | 185 x 9 mm |
| Mostrar más |