Learn More
Bochem™ Microespátulas de doble extremo de acero inoxidable 18/10
Código de producto. 10100371
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
130 mm
150 mm
185 mm
210 mm
Longitud de la hoja (métrico):
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
55 mm
Anchura (métrico) de la hoja:
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Longitud de la hoja (métrico) Anchura (métrico) de la hoja unitSize
10100371 130 mm 40 mm 5 mm cada uno
10441191 100 mm 30 mm 2 mm cada uno
10060841 100 mm 35 mm 4 mm cada uno
10605251 100 mm 35 mm 3 mm cada uno
10116170 130 mm 40 mm 2 mm cada uno
10269020 130 mm 40 mm 4 mm cada uno
10507892 150 mm 40 mm 3 mm cada uno
10431571 150 mm 40 mm 4 mm cada uno
10548272 150 mm 40 mm 6 mm cada uno
10074960 185 mm 50 mm 6 mm cada uno
10514461 150 mm 40 mm 9mm cada uno
10146360 185 mm 50 mm 4 mm cada uno
10088400 210 mm 55 mm 5 mm cada uno
10259070 210 mm 55 mm 6 mm cada uno
10683072 210 mm 55 mm 9mm cada uno
15 options
Código de producto. 10100371
Marca: Bochem™ 3021
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricada con acero inoxidable. Las microespátulas de doble extremo de acero inoxidable 18/10 Bochem™ son multifuncionales.
  • Doble extremo
  • Acero inoxidable
  • Esterilizable en autoclave
  • Recto
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Recto
Tipo de producto Microespátula de doble extremo
Para utilizar con (aplicación) Espátula multiuso para una amplia gama de usos
Longitud de la hoja (métrico) 40 mm
Anchura (métrico) 5 mm
Anchura (métrico) de la hoja 5 mm
Material de la hoja Acero inoxidable (18/10)
Diámetro exterior (métrico) 2mm
Dimensiones (L x An) 130 x 5 mm
Material Acero inoxidable (18/10)
Longitud (métrico) 130 mm