Learn More
Bochem™ Microespátulas de doble extremo de acero inoxidable 18/10
Descripción
- Doble extremo
- Acero inoxidable
- Esterilizable en autoclave
- Recto
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Forma | Recto |
| Tipo de producto | Microespátula de doble extremo |
| Para utilizar con (aplicación) | Espátula multiuso para una amplia gama de usos |
| Longitud de la hoja (métrico) | 30 mm |
| Anchura (métrico) | 2 mm |
| Anchura (métrico) de la hoja | 2 mm |
| Material de la hoja | Acero inoxidable (18/10) |
| Diámetro exterior (métrico) | 1mm |
| Mostrar más |