Learn More
Bochem™ Microespátulas de doble extremo de acero inoxidable 18/10
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
130 mm
150 mm
185 mm
210 mm
Longitud de la hoja (métrico):
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
55 mm
Anchura (métrico) de la hoja:
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Doble extremo
- Acero inoxidable
- Esterilizable en autoclave
- Recto
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Forma | Recto |
| Tipo de producto | Microespátula de doble extremo |
| Para utilizar con (aplicación) | Espátula multiuso para una amplia gama de usos |
| Longitud de la hoja (métrico) | 35 mm |
| Anchura (métrico) | 4 mm |
| Anchura (métrico) de la hoja | 4 mm |
| Material de la hoja | Acero inoxidable (18/10) |
| Diámetro exterior (métrico) | 2mm |
| Mostrar más |