Learn More
Bochem™ Microespátulas de doble extremo de acero inoxidable 18/10
Código de producto. 10074960
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
130 mm
150 mm
185 mm
210 mm
Longitud de la hoja (métrico):
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
55 mm
Anchura (métrico) de la hoja:
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10074960
Marca: Bochem™ 3026
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricada con acero inoxidable. Las microespátulas de doble extremo de acero inoxidable 18/10 Bochem™ son multifuncionales.
  • Doble extremo
  • Acero inoxidable
  • Esterilizable en autoclave
  • Recto
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Recto
Tipo de producto Microespátula de doble extremo
Para utilizar con (aplicación) Espátula multiuso para una amplia gama de usos
Longitud de la hoja (métrico) 50 mm
Anchura (métrico) 6 mm
Anchura (métrico) de la hoja 6 mm
Material de la hoja Acero inoxidable (18/10)
Diámetro exterior (métrico) 2mm
Dimensiones (L x An) 185 x 6 mm
Material Acero inoxidable (18/10)
Longitud (métrico) 185 mm