Learn More
Bochem™ Aguja de disección de acero inoxidable 18/10
Descripción
- Tipo 1: argolla
- Tipo 2: aguja
- Tipo 3: lanceta
- Para su uso con el soporte de aguja Bochem Kolle 12000
- Fabricado con acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Diameter (Metric) Inside | 1,5 mm |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Tipo de producto | Ojos |
| Para utilizar con (equipo) | Soporte para argolla tipo 1 KOLLE 12000 |
| Cantidad | 10/paquete. |