Learn More
Bochem™ Aguja de disección de acero inoxidable 18/10
Código de producto. 11835091
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Soporte para aguja tipo 2 KOLLE 12000
Soporte para argolla tipo 1 KOLLE 12000
Soporte para lanceta tipo 3 KOLLE 12000
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Diameter (Metric) Inside:
1 mm
1,5 mm
2,5 mm
4 mm
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize Diameter (Metric) Inside
11835091 Soporte para lanceta tipo 3 KOLLE 12000 paquete de 10 -
11875101 Soporte para aguja tipo 2 KOLLE 12000 paquete de 10 1 mm
11845101 Soporte para argolla tipo 1 KOLLE 12000 paquete de 10 1,5 mm
11855101 Soporte para argolla tipo 1 KOLLE 12000 10 PCS 2,5 mm
11865101 Soporte para argolla tipo 1 KOLLE 12000 paquete de 10 4 mm
5 options
Código de producto. 11835091
Marca: Bochem™ 12005
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con el soporte de aguja Bochem Kolle 12000 La aguja de disección de acero inoxidable 18/10 Bochem™ se ha fabricado con acero inoxidable.
  • Tipo 1: argolla
  • Tipo 2: aguja
  • Tipo 3: lanceta
  • Para su uso con el soporte de aguja Bochem Kolle 12000
  • Fabricado con acero inoxidable
Especificaciones
Longitud (métrico) 100 mm
Material Acero inoxidable (18/10)
Tipo de producto Lancet
Para utilizar con (equipo) Soporte para lanceta tipo 3 KOLLE 12000
Cantidad 10/paquete.