Learn More
Bochem™ Pinzas de crisol de acero inoxidable 18/10
Click to view available options
Longitud (métrico):
200 mm
250 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 200 mm |
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Tipo | Pinzas de crisol |