Learn More
Bochem™ Fórceps para cubreobjetos de acero inoxidable 18/10
Descripción
- Fórceps para cubreobjetos
- Acero inoxidable
- Puntos de 6 mm de anchura
Specifications
Specifications
| Estilo de punta | Doblado |
| Material | Acero inoxidable, 18/10 |
| Longitud (métrico) | 105 mm |
| Tipo de producto | Pinzas |
| Cantidad (n.º por caja) | 1/pack |
| Para utilizar con (aplicación) | Membranas con buen agarre sin riesgos, esterilización en autoclave o llamas, pinzas |
| Tipo | Fórceps para cubreobjetos |