Learn More
Bochem™ Fórceps para cubreobjetos de acero inoxidable 18/10
Código de producto. 11825161
Change view
Click to view available options
Estilo de punta:
Doblado
Recto
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
Código de producto. Estilo de punta unitSize
11825161 Recto 10 PCS
10241711 Recto cada uno
10323411 Doblado cada uno
11885121 Doblado 10 PCS
4 options
Código de producto. 11825161
Marca: Bochem™ 1727
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con acero inoxidable 18/10. Los fórceps para cubreobjetos de acero inoxidable 18/10 Bochem™ tienen puntas de 6 mm de ancho.
  • Fórceps para cubreobjetos
  • Acero inoxidable
  • Puntos de 6 mm de anchura
Especificaciones
Estilo de punta Recto
Material Acero inoxidable, 18/10
Longitud (métrico) 105 mm
Tipo de producto Pinzas
Cantidad (n.º por caja) 10/paquete
Para utilizar con (aplicación) Membranas con buen agarre sin riesgos, esterilización en autoclave o llamas, pinzas
Tipo Fórceps para cubreobjetos