Learn More
Bochem™ Cuchara para productos químicos de acero inoxidable 18/10
Código de producto. p-8000541
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
180 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Longitud de la hoja (métrico):
32 mm
40 mm
45 mm
48 mm
Diámetro exterior (métrico):
1 mm
2 mm
5 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
cada uno
paquete de 10
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Longitud de la hoja (métrico) Diámetro exterior (métrico) unitSize
10538881 150 mm 32 mm 5 mm cada uno
11865071 150 mm 32 mm 5 mm paquete de 10
10262091 150 mm 32 mm 1 mm 1 PCS
10485031 180 mm 32 mm 1 mm cada uno
10343981 210 mm 32 mm 1 mm cada uno
10373741 180 mm 40 mm 5 mm cada uno
10613151 210 mm 40 mm 5 mm cada uno
11855071 210 mm 40 mm 5 mm 10 PCS
10169960 250 mm 45 mm 2 mm cada uno
10300681 250 mm 48 mm 5 mm cada uno
10613341 300 mm 48 mm 5 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 10538881 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 3461
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cuchara de acero inoxidable para productos químicos.
  • Fabricada de acero inoxidable
  • Cuchara doble
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tipo de producto Cuchara química
Longitud de la hoja (métrico) 32 mm
Anchura (métrico) 22 mm
Diámetro exterior (métrico) 5 mm
Material Acero inoxidable (18/10)
Longitud (métrico) 150 mm