Learn More
Bochem™ Cuchara para productos químicos de acero inoxidable 18/10
Código de producto. 10169960
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
180 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Longitud de la hoja (métrico):
32 mm
40 mm
45 mm
48 mm
Diámetro exterior (métrico):
1 mm
2 mm
5 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Longitud (métrico) Longitud de la hoja (métrico) Diámetro exterior (métrico) unitSize
10169960 250 mm 45 mm 2 mm cada uno
10538881 150 mm 32 mm 5 mm cada uno
11865071 150 mm 32 mm 5 mm paquete de 10
10262091 150 mm 32 mm 1 mm 1 PCS
10485031 180 mm 32 mm 1 mm cada uno
10343981 210 mm 32 mm 1 mm cada uno
10373741 180 mm 40 mm 5 mm cada uno
10613151 210 mm 40 mm 5 mm cada uno
11855071 210 mm 40 mm 5 mm 10 PCS
10300681 250 mm 48 mm 5 mm cada uno
10613341 300 mm 48 mm 5 mm cada uno
11 options
Código de producto. 10169960
Marca: Bochem™ 3424
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cuchara de acero inoxidable para productos químicos.
  • Cuchara para productos químicos
  • Con mango de espátula
Specifications
Cantidad 1 unidad
Tipo de producto Cuchara química
Longitud de la hoja (métrico) 45 mm
Anchura (métrico) 32 mm
Diámetro exterior (métrico) 2 mm
Material Acero inoxidable (18/10)
Longitud (métrico) 250 mm