Learn More
Bochem™ Espátulas dobles Chattaway de acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de producto | Espátula doble Chattaway |
| Longitud de la hoja (métrico) | 40 mm |
| Anchura (métrico) | 7 mm |
| Anchura (métrico) de la hoja | 7 mm |
| Material de la hoja | Acero inoxidable (18/10) |
| Diámetro exterior (métrico) | 3,5mm |
| Dimensiones (L x An) | 150 x 7 mm |
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Longitud (métrico) | 150 mm |