Learn More
Bochem™ Espátulas dobles Chattaway de acero inoxidable 18/10
Código de producto. 10020801
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
180 mm
235 mm
Longitud de la hoja (métrico):
40 mm
50 mm
70 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Longitud de la hoja (métrico) unitSize
10020801 235 mm 70 mm 1 PCS
10365811 150 mm 40 mm cada uno
10565991 180 mm 50 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10020801 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 3145
Solo quedan null
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tipo de producto Espátula doble Chattaway
Longitud de la hoja (métrico) 70 mm
Anchura (métrico) 10 mm
Anchura (métrico) de la hoja 10 mm
Material de la hoja Acero inoxidable (18/10)
Diámetro exterior (métrico) 4mm
Dimensiones (L x An) 235 x 10 mm
Material Acero inoxidable (18/10)
Longitud (métrico) 235 mm