Learn More
Bochem™ Pala inoxidable 18/10 con mango plano
Código de producto. 10504271
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
65 mL
175 mL
250 mL
670 mL
2 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10504271 670 mL cada uno
10524461 175 mL cada uno
10050911 2 L cada uno
10214421 250 mL cada uno
10284461 65 mL cada uno
5 options
Código de producto. 10504271
Marca: Bochem™ 8796
Solo quedan null
Especificaciones
Capacidad (métrico) 670 mL
Tipo de producto Pala cucharón
Longitud del mango (métrico) 400 mm
Material Acero inoxidable (18/10)
Tipo de mango Plano