Learn More
Bochem™ Pala inoxidable 18/10 con mango plano
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 65 mL |
| Tipo de producto | Pala cucharón |
| Longitud del mango (métrico) | 300 mm |
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Tipo de mango | Plano |